Learn More
MF498, MedChemExpress
Código de producto. 16476867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476867 5 mg 5 miligramos
16411099 1 mg 1 miligramo
16404168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10794
MedChemExpress MF498 is a novel and selective E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) antagonist, displayed strong binding affinity for the EP4 receptor with Ki of 0.7 nM.
MF498 is a novel and selective E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) antagonist, displayed strong binding affinity for the EP4 receptor with Ki of 0.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MF498
CAS 915191-42-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H33N3O7S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (51.35 mM)
SMILES O=C1N(C2=C(C)C=C(CS(NC(CC3=CC=CC=C3OC)=O)(=O)=O)C=C2)CC4=C(OCC)C5=NC=CC=C5C(OCC)=C41
Peso molecular (g/mol) 603.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.69
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism