Learn More
WTW™ Botella medidora de repuesto MF45/250/E (Duran 50)
Product Code. 10171481
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (métrico):
250 mL
missing translation for 'unitSize':
cada uno
Product Code. Volumen (métrico) missing translation for 'unitSize'
10171481 250 mL cada uno
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10171481 missing translation for 'mfr' WTW™ missing translation for 'supplierNo' 209110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
WTW ofrece una amplia variedad de frascos de medición y recipientes de medición con adaptadores para medir BSB, respiración del suelo, degradabilidad según OECD 301F, pruebas de fermentación, biogás y mucho más. Todos ellos han sido probados en sus respectivas aplicaciones y, por lo tanto, admiten mediciones precisas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) 250 mL