Learn More
WTW™ Botella medidora de repuesto MF45/1000/E (Duran 50)
Código de producto. 10029730
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10029730 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10029730 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 209112
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
WTW ofrece una amplia variedad de frascos de medición y recipientes de medición con adaptadores para medir BSB, respiración del suelo, degradabilidad según OECD 301F, pruebas de fermentación, biogás y mucho más. Todos ellos han sido probados en sus respectivas aplicaciones y, por lo tanto, admiten mediciones precisas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 mL