Learn More
MF-094, MedChemExpress
Código de producto. 16487347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487347 5 mg 5 miligramos
16470927 50 mg 50 miligramos
16425476 100 mg 100 miligramos
16424638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112438
MedChemExpress MF-094 is a potent and selective USP30 inhibitor with an IC50 of 120 nM. MF-094 increases protein ubiquitination and accelerates mitophagy.
MF-094 is a potent and selective USP30 inhibitor with an IC50 of 120 nM. MF-094 increases protein ubiquitination and accelerates mitophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MF-094
CAS 2241025-68-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H37N3O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (233.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(NC(C)(C)C)=O)[C@@H](NC(C3CCCCC3)=O)CC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 535.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.7
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death