Learn More
Mexrenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7alpha-(Methoxycarbonyl)-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21,17-carbolactone |
| CAS | 41020-65-9 |
| Fórmula molecular | C24 H32 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, 7-methyl ester, (7α,17α)-, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, methyl ester, (7α,17α)- (9CI), Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan], pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid deriv., 17-Hydroxy-3-oxo-17α-pregn-4-ene-7α,21-dicarboxylic acid methyl ester γ-lactone, 17-Hydroxy-7α-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid lactone, 7α-(Methoxycarbonyl)canrenone, Mexrenone, SC 25152, ZK 32055, 7α-(Methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O5/c1-22-8-4-15(25)12-14(22)13-16(21(27)28-3)20-17(22)5-9-23(2)18(20)6-10-24(23)11-7-19(26)29-24/h12,16-18,20H,4-11,13H2,1-3H3/t16-,17+,18+,20-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13 |
| Nombre IUPAC | (7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetil-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-17,2'-oxolano]-7-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 400.5079 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.225 |