Learn More
Tocris Bioscience™ Mexiletine hydrochloride
Descripción
Use-dependent sodium channel blocker (IC50 values are 75.3 and 23.6 μM for tonic and use-dependent block respectively). Class Ib antiarrhythmic, neuroprotective and antimyotonic agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mexiletine hydrochloride |
| CAS | 5376-10-3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C11H12N2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.72 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 188.23 |