Learn More
Hidrocloruro de mexiletina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15688685 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15688685 5 g 5 g
15698685 25 g 25 g
15608695 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15688685 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 372910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5370-01-4 | C11H17NO·HCl | 215.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1-4-5370
Fórmula molecular C11H17NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 215.72
Clave InChI NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo mexiletine hydrochloride, mexitil, mexiletine hcl, mexiletene hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy-2-propanamine hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy propan-2-amine hydrochloride, 2-propanamine, 1-2,6-dimethylphenoxy-, hydrochloride, mexitil tn, 1-2,6-xylyloxy-2-aminopropane hydrochloride
PubChem CID 21467
ChEBI CHEBI:6917
Nombre IUPAC 1-(2,6-dimetilfenoxi)propanol-2-amina;hidrocloruro
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)OCC(C)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mexiletine hydrochloride
Punto de fusión 202.0°C
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (CH3)2C6H3OCH2CH(NH2)CH3·HCl
Índice Merck 15,6248
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.72
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mexiletine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylammonium chloride