Learn More
Clorhidrato de mexiletina, Mikromol™
Código de producto. 17931286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17931286 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17931286 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0146.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de mexiletina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mexiletine hydrochloride
CAS 1-4-5370
Nombres de analitos o componentes Mexiletine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H17 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC 1-(2,6-dimetilfenoxi)propanol-2-amina;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 215.72
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215,1077 g/mol