Learn More
Mexiletine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Mexiletine hydrochloride (KOE-1173 hydrochloride), a Class IB antianhythmic, is a non-selective voltage-gated sodium channel blocker.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Mexiletine hydrochloride |
| CAS | 1-4-5370 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H18ClNO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | KOE-1173 hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (463.56 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 41 mg/mL (190.06 mM) |
| SMILES | CC(N)COC1=C(C)C=CC=C1C.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 215.72 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?