Learn More
Clorhidrato de mexiletina, LoGiCal
Código de producto. 30459915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459915 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459915 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0146.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mexiletine hydrochloride
CAS 1-4-5370
Nombres de analitos o componentes Mexiletine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H17 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC 1-(2,6-dimetilfenoxi)propanol-2-amina;hidrocloruro
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 215.72
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215,1077 g/mol