Learn More
Sal de diclorhidrato de dímero de mexiletina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-[(3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl-4,4'-diyl)bisoxy]dipropan-2-amine |
| CAS | 2059988-38-2 |
| Fórmula molecular | C22 H32 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Mexiletine Dimer, 2-(2-Aminopropoxy)-5-[4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethylphenyl]-1,3-dimethylbenzene, 1,1'-[(3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl-4,4'-diyl)bisoxy]dipropan-2-amine, Mexiletine Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32N2O2/c1-13-7-19(8-14(2)21(13)25-11-17(5)23)20-9-15(3)22(16(4)10-20)26-12-18(6)24/h7-10,17-18H,11-12,23-24H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(N)COc1c(C)cc(cc1C)c2cc(C)c(OCC(C)N)c(C)c2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[4-(2-aminopropoxi)-3,5-dimetilfenil]-2,6-dimetilfenoxi]propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 356.502 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.246 |