Learn More
Cloruro de Mexiletina-d6, TRC
Código de producto. 30179832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179832 1 mg 1 miligramo
30179880 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3408021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329835-60-0
Fórmula molecular C11H12D6ClNO
Peso molecular (g/mol) 221.76
Sinónimo 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanamine-d6 Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine-d6 Hydrochloride, Katen-d6, Ko 1173-d6, Ko 1173Cl-d6, Mexilitene-d6, Mexitil-d6, Ritalmex-d6;
Nombre IUPAC 1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(2,6-dimetilfenoxi)propano-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])Oc1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mexiletine-d6 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H/i3D3,7D2,10D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1454