Learn More
Mexenone, MedChemExpress
Código de producto. 16458566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1023
MedChemExpress Mexenone is a potent benzophenone-type UV filter. Mexenone is used for sunscreening agent.
Mexenone is a potent benzophenone-type UV filter. Mexenone is used for sunscreening agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mexenone
CAS 1641-17-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (206.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C=C1O)C2=CC=C(C)C=C2
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid