Learn More
Mexacarbato, LoGiCal
Código de producto. 30459610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459610 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459610 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2569.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mexacarbate
CAS 315-18-4
Nombres de analitos o componentes Mexacarbate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 4-(dimethylamino)-3,5-dimethyl-, 1-(N-methylcarbamate), Carbamic acid, methyl-, 4-(dimethylamino)-3,5-xylyl ester (7CI,8CI), Phenol, 4-(dimethylamino)-3,5-dimethyl-, methylcarbamate (ester) (9CI), 4-(N,N-Dimethylamino)-3,5-xylyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-dimethylphenyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-xylyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-xylyl methylcarbamate, Dowco 139, ENT 25,766, Mexacarbate, Zactran, Zectane, Zectran, Zextran
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O2/c1-8-6-10(16-12(15)13-3)7-9(2)11(8)14(4)5/h6-7H,1-5H3,(H,13,15)
Tipo de solución Neat
SMILES CNC(=O)Oc1cc(C)c(N(C)C)c(C)c1
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de [4-(dimetilamino)-3,5-dimetilfenilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 222.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1368 g/mol