Learn More
Mevinphos, TRC
Código de producto. 30479908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479908 1 g 1 g
30473603 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3405351G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-34-7
Fórmula molecular C7 H13 O6 P
Peso molecular (g/mol) 224.15
Sinónimo Crotonic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, dimethyl phosphate (6CI,8CI), 1-Methoxycarbonyl-1-propen-2-yl dimethyl phosphate, 2-Carbomethoxy-1-methylvinyl dimethyl phosphate, 2-Methoxycarbonyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate, CMDP, Fosdrin, Gesfid, Meniphos, Mevinphos, NSC 46470, O,O-Dimethyl O-(1-carbomethoxy-1-propen-2-yl) phosphate, PD 5, PD 5 (pesticide), Phosdrin, Phosdrin W 10
Nombre IUPAC metilo 3-dimetoxifosforoxixibut-2-enoato
SMILES COC(=O)C=C(C)OP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mevinphos
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.045