Learn More
Sal de t-butilamina del ácido hidroxi de mevastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mevastatin Hydroxy Acid t-Butylamine Salt |
| CAS | 262285-80-3 |
| Fórmula molecular | C27H47NO6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (betaR,deltaR,1S,2S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-beta,delta-dihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoate 2-Methyl-2-propanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36O6.C4H11N/c1-4-14(2)23(28)29-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-17(24)12-18(25)13-21(26)27;1-4(2,3)5/h6,8-9,14-15,17-20,22,24-25H,4-5,7,10-13H2,1-3H3,(H,26,27);5H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O)[C@@H]12.CC(C)(C)N |
| Nombre IUPAC | ácido (3R,5R)-7-[(1S,2S,8S,8aR)-2-metil-8-[(2S)-2-metilbutanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoico; 2-metilpropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 481.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.3403 |