Learn More
Mevastatina Hidroxiácido, Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30483585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483585 25 mg 25 miligramos
30471415 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34051025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99782-89-5
Fórmula molecular C23 H35 O6 . Na
Peso molecular (g/mol) 430.51
Sinónimo (βR,δR,1S,2S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,δ-dihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoic Acid Sodium Salt (1:1), 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-, monosodium salt, [1S-[1α(βS*,δS*),2α,8β(R*),8aα]]-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-, monosodium salt, (βR,δR,1S,2S,8S,8aR)- (9CI), ML 236B sodium salt, Mevastatin Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (3R,5R)-7-[(1S,2S,8S,8aR)-2-metil-8-[(2S)-2-metilbutanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalena-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato
SMILES [Na+].CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mevastatin Acid Sodium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H36O6.Na/c1-4-14(2)23(28)29-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-17(24)12-18(25)13-21(26)27;/h6,8-9,14-15,17-20,22,24-25H,4-5,7,10-13H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.2331