Learn More
Sal sódica del ácido mevastatino, Mikromol™
Descripción
Sal sódica del ácido mevastatino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mevastatin Acid Sodium Salt |
| CAS | 99782-89-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Mevastatin Acid Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H35 O6 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (βR,ΔR,1S,2S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoic Acid Sodium Salt (1:1), 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-, monosodium salt, [1S-[1α(βS*,ΔS*),2α,8β(R*),8aα]]-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-, monosodium salt, (βR,ΔR,1S,2S,8S,8aR)- (9CI), ML 236B sodium salt, Mevastatin Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36O6.Na/c1-4-14(2)23(28)29-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-17(24)12-18(25)13-21(26)27;/h6,8-9,14-15,17-20,22,24-25H,4-5,7,10-13H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | sodio;(3R,5R)-7-[(1S,2S,8S,8aR)-2-metil-8-[(2S)-2-metilbutanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato |
| Mostrar más |