Learn More
Mevastatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493959 25 mg 25 miligramos
15473959 5 mg 5 miligramos
15483959 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61357.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73573-88-3 | C23H34O5 | 390.52 g/mol
Mevastatin (Compactin) inhibits HMGCR (HMG-CoA reductase) , induces apoptosis which in turn inhibits isoprenoid biosynthesis and therefore blocks protein isoprenylation and reduces plasma cholesterol levels in humans. Mevastatin causes cells to arrest early in the G1 phase. Mevastatin is a close structural analog of lovastatin and both agents have the same biochemical and pharmacological activities. Mevastatin is inactive in cell-free assays. In cells however, it is hydrolyzed to the active free acid form by intracellular esterases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La mevastatina (compactin) inhibe la HMGCR (HMG-CoA reductasa), induce la apoptosis, que a su vez inhibe la biosíntesis isoprenoide y, por lo tanto, bloquea la isoprenilación de proteínas y reduce los niveles de colesterol en plasma en humanos. La mevastatina hace que las células se detengan temprano en la fase G1. La mevastatina es un análogo estructural cercano a la lovastatina, y ambos agentes tienen las mismas actividades bioquímicas y farmacológicas. La mevastatina está inactiva en ensayos sin células. En las células, sin embargo, se hidroliza a la forma activa libre de ácido por las esterasas intracelulares.
Solubilidad
Soluble en etanol a 25 mg/ml y en DMSO a 20 mg/ml.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: De 2 a 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73573-88-3
Fórmula molecular C23H34O5
Peso molecular (g/mol) 390.52
Número MDL MFCD05662341
Clave InChI AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Sinónimo mevastatin, compactin, mevastatinum, mevastatina, mevastatine, mevastatinum inn-latin, antibiotic ml 236b, mevastatin inn, compactin penicillium, mevastatine inn-french
PubChem CID 64715
ChEBI CHEBI:34848
Nombre IUPAC (2S)-2-metilbutanoato de [(1S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etil]-7-metil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mevastatin
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Beilstein 1269441
Índice Merck 14,6164
Información de solubilidad Soluble in ethanol at 25 mg/mL and in DMSO at 20mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino