Learn More
MedChemExpress Mevastatin
Código de producto. 16493337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493337 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16493337 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY17408
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
MedChemExpress Mevastatin (Compactin) is a first HMG-CoA reductase inhibitor that belongs to the statins class. Mevastatin is a lipid-lowering agent, and induces apoptosis, arrests cancer cells in G0/G1 phase. Mevastatin also increases endothelial nitric oxide synthase (eNOS) mRNA and protein levels. Mevastatin has antitumor activity and has the potential for cardiovascular diseases treatment.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 390.51 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 73573-88-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.45%
Solubilidad DMSO : 250 mg/mL (640.19 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Compactin∣ ML236B
Objetivo HMG-CoA Reductase (HMGCR)∣Bacterial∣Autophagy∣Apoptosis∣Antibiotic