Learn More
(±)-Mevalonolactona-d3 (metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L-Mevalonic Acid Lactone-d3 |
| CAS | 61219-76-9 |
| Fórmula molecular | C6 2H3 H7 O3 |
| Cantidad | 0.025 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(O)CCOC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-4-(trideuteriometil)oxan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 133.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0818 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 97% Chemical Purity |