Learn More
(±)-Mevalonolactona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10422790 1 g Frasco de vidrio 1 g
10119699 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10422790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428300010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 674-26-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 674-26-0
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00006648
Clave InChI JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo mevalonolactone, dl-mevalonic acid lactone, dl-mevalonolactone, 4-hydroxy-4-methyltetrahydro-2h-pyran-2-one, mevalonic acid lactone, mevalonic lactone, dl-mevalolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, .+/-., 1-tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2h-pyran-2-one
PubChem CID 10428
Nombre IUPAC 4-hidroxi-4-metiloxan-2-ona
SMILES CC1(O)CCOC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Mevalonolactone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28.0°C
Punto de ebullición 145.0°C to 150.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 97%