Learn More
(±)-Mevalonolactona-4,4,5,5-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Mevalonolactone-4,4,5,5-d4 |
| CAS | 349553-98-6 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H6 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2H-Pyran-2-one-5,6-d2, tetrahydro-5,6-d2-4-hydroxy-4-methyl- (9CI), Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2-one-5,5,6,6-d4, (±)-Mevalolactone-d4, (±)-Mevalonolactone-d4, DL-Mevalonic acid lactone-d4, DL-Mevalonic acid δ-lactone-γ,δ-d4, DL-Mevalonolactone-d4, β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone-γ,δ-d4, (±)-Mevalolactone-4,4,5,5-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])OC(=O)CC(C)(O)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 5,5,6,6-tetradeuterio-4-hidroxi-4-metiloxan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 134.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0881 |