Learn More
Metirapona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metyrapone |
| CAS | 54-36-4 |
| Fórmula molecular | C14 H14 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridinyl-, 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridyl- (6CI,8CI), 1,2-Bis(3-pyridyl)-2-methyl-1-propanone, 2-Methyl-1,2-bis(3-pyridyl)-1-propanone, 2-Methyl-1,2-di(β-pyridyl)-1-propanone, 2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone, Mepyrapone, Methapyrapone, Methbipyranone, Methopirapone, Methopyrapone, Methopyrinine, Methopyrone, Metopiron, Metopirone, Metopyrone, Metroprione, Metyrapon, Metyrapone, NSC 25265, Su 4885 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(C(=O)c1cccnc1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1,2-dipiridin-3-ilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1106 |