Learn More
Tocris Bioscience™ Metyrapone
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18702774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18702774 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18702774 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3292/50
11-β hydroxylase inhibitor
Cytochrome P450 inhibitor. Blocks glucocorticoid synthesis via inhibition of steroid 11-β hydroxylase (CYP11B1) activity (IC50 = 7.83 μM). Also inhibits CYP3A4 and cytochrome P450-mediated ω/ω-1 hydroxylase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metyrapone
CAS 54-36-4
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C14H14N2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.27
Pureza >99%
Peso molecular 226.28