Learn More
Metyrapone, MedChemExpress
Código de producto. 16402266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16402266 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16402266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1232
MedChemExpress Metyrapone (Su-4885) is a potent and orally active 11β-hydroxylase inhibitor and an autophagy activator, also inhibits the production of aldosterone.
Metyrapone inhibits synthesis of endogenous adrenal corticosteroid, decreases glucocorticoid levels, and also affects behavior and emotion. In addition, Metyrapone increases the efficiency of autophagic process via downregulation of mTOR pathway, and interacts with Pseudomonas putida cytochrome P-450. Metyrapone can be used for researching Cushing's syndrome and depression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metyrapone
CAS 54-36-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14N2O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Su-4885
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (441.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 38 mg/mL (167.94 mM)
SMILES CC(C1=CC=CN=C1)(C)C(C2=CC=CN=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 226.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.27
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death