Learn More
Metirapona, LoGiCal
Código de producto. 30463026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463026 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463026 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1694.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metyrapone
CAS 54-36-4
Nombres de analitos o componentes Metyrapone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridinyl-, 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridyl- (6CI,8CI), 1,2-Bis(3-pyridyl)-2-methyl-1-propanone, 2-Methyl-1,2-bis(3-pyridyl)-1-propanone, 2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone, Mepyrapone, Methapyrapone, Methbipyranone, Methopirapone, Methopyrapone, Methopyrinine, Methopyrone, Metopiron, Metopirone, Metopyrone, Metroprione, Metyrapon, Metyrapone, NSC 25265, Su 4885, 2-Methyl-1,2-di(beta-pyridyl)-1-propanone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C(=O)c1cccnc1)c2cccnc2
Nombre IUPAC 2-metil-1,2-dipiridin-3-ilpropan-1-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 226.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1106 g/mol