Learn More
Metiltetraprol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314804 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314804 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15215000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metyltetraprole
CAS 1472649-01-6
Nombres de analitos o componentes Metyltetraprole
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H17 Cl N6 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-[2-[[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]-3-methylphenyl]-1,4-dihydro-4-methyl-5H-tetrazol-5-one, 1-(2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl]-3-methylphenyl)-4-methyl-1,4-dihydrotetrazol-5-one, 1-[2-[[1-(4-Chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]-3-methylphenyl]-4-methyltetrazol-5-one
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17ClN6O2/c1-13-4-3-5-17(26-19(27)24(2)22-23-26)16(13)12-28-18-10-11-25(21-18)15-8-6-14(20)7-9-15/h3-11H,12H2,1-2H3
SMILES CN1N=NN(C1=O)c2cccc(C)c2COc3ccn(n3)c4ccc(Cl)cc4
Nombre IUPAC 1-[2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oximetil]-3-metilfenil]-4-metiltetrazol-5-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 396.83
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1102 g/mol