Learn More
Mettler Toledo™ Sensor de temperatura
Código de producto. 11957781
Cambiar vista
Click to view available options
Sensor de temperatura:
NTC 10 kilohmios
Pt1000
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sensor de temperatura Tamaño de la unidad
11957781 Pt1000 cada uno
11947781 NTC 10 kilohmios cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11957781 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51343312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    342.47€ / paquete de 1
    Ahorro 52.53€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Diseñado para la conexión con medidores de pH. Los elementos detectores del sensor de temperatura Mettler Toledo están alojados en tubos de acero inoxidable o vidrio
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 150 °C (302 °F)
  • Los elementos detectores y los cables están aislados eléctricamente de la superficie de sonda exterior para ofrecer máxima seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sonda de temperatura InLab Pt1000
Exactitud ±0,15 °C
Material Vidrio
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +100 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -30 °C a +100 °C
Tipo Sensor
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud (métrico) 120 mm
Temperatura de funcionamiento (imperial) De -22° a +212 °F
Tipos de conector S7
Sensor de temperatura Pt1000