Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Código de producto. 15395083 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Medidor de oxígeno disuelto S9
Seven2Go Pro S8
Seven2Go S2
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
SevenGo Dúo SG23
SevenGo Dúo SG68
pH, ORP
Canales:
1
2
Monocanal
Tipo de producto:
Medidor con kit biotecnológico
Medidor con kit de DBO
Medidor con kit de alimentos
Medidor con kit de bioetanol
Medidor con kit de campo
Medidor con kit de campo, cable de 2 m
Medidor con kit de campo, cable de 5 m
Medidor con kit de electrodos
Medidor con kit de luz
Medidor con kit estándar
Medidor con kit para fluoruro
Medidor de conductividad
Medidor de oxígeno disuelto
Medidor de pH/Ion/Cond.
Medidor de pH/Ion/OD/ORP
Medidor de pH/conductividad
Medidor de pH/iones/OD
Medidor de pH/mV
Medidor de pH/mV y de iones
Medidor portátil OD
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Canales Tipo de producto unitSize
15395083 Seven2Go Pro S8 1 Medidor con kit para fluoruro cada uno
10205774 SevenGo Dúo SG23 2 Medidor con kit de electrodos 1 set
10379304 SevenGo Dúo SG23 2 Medidor de pH/conductividad cada uno
11967981 SevenGo Duo SG98 2 Medidor con kit de campo, cable de 2 m 1 set
11918011 SevenGo Duo SG98 2 Medidor con kit de campo, cable de 5 m 1 set
10422005 SevenGo Dúo SG68 2 Medidor de pH/iones/OD cada uno
10717315 SevenGo Dúo SG68 2 Medidor con kit de electrodos cada uno
10042274 SevenGo Duo SG78 2 Medidor con kit de electrodos cada uno
10297814 SevenGo Duo SG78 2 Medidor con kit de campo cada uno
15345073 Seven2Go S3 1 Medidor de conductividad cada uno
15355073 Seven2Go S3 1 Medidor con kit estándar cada uno
15365073 Seven2Go S3 1 Medidor con kit de campo cada uno
15375073 Seven2Go S3 1 Medidor con kit de bioetanol cada uno
15385073 Seven2Go S4 Monocanal Medidor de oxígeno disuelto cada uno
15395073 Seven2Go S4 Monocanal Medidor con kit estándar cada uno
15305083 Seven2Go S4 Monocanal Medidor con kit de campo cada uno
15315093 Medidor de oxígeno disuelto S9 Monocanal Medidor con kit estándar cada uno
15325093 Medidor de oxígeno disuelto S9 Monocanal Medidor con kit de campo cada uno
15335093 Medidor de oxígeno disuelto S9 1 Medidor con kit de DBO cada uno
15395063 Seven2Go S2 1 Medidor de pH/mV cada uno
15305073 Seven2Go S2 1 Medidor con kit estándar cada uno
15315073 Seven2Go S2 1 Medidor con kit de campo cada uno
15325073 Seven2Go S2 1 Medidor con kit de alimentos cada uno
15335073 pH, ORP 1 Medidor con kit de luz cada uno
15355083 Seven2Go Pro S8 1 Medidor de pH/mV y de iones cada uno
15375083 Seven2Go Pro S8 1 Medidor con kit de campo cada uno
15385083 Seven2Go Pro S8 1 Medidor con kit biotecnológico cada uno
15305093 Medidor de oxígeno disuelto S9 1 Medidor portátil OD cada uno
10430665 SevenGo Duo SG78 2 Medidor de pH/Ion/Cond. cada uno
11957981 SevenGo Duo SG98 2 Medidor de pH/Ion/OD/ORP cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Código de producto. 15395083 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 30207879
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Instrumento, LabX direct pH, cable USB, pinza del electrodo, perfectION Fluoride, accesorio de base, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas.
Medidor a prueba de agua y polvo, con clasificación IP67, para mediciones portátiles o de campo. Medidores portátiles compatibles con electrodos selectivos de pH, conductividad, oxígeno disuelto e iones.
  • A prueba de polvo
  • Resistente al agua
  • Clasificación IP67
  • Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
  • Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
  • Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
  • Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
  • Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
  • Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (iones) ±0,5%
Exactitud (mV) ±0,1
Exactitud (pH) ±0,002
Duración de la batería De 200 a 250 h
Batería, tipo 4 x AA o 1,3 V NiMH
Puntos de calibración 5
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000
Detalles de gestión de datos Micro-USB (dispositivo USB)
Puntos de datos 2000 (conforme a GLP)
Canales 1
Tipo de pantalla LCD
Clasificación IP IP67
Measurement Modes pH, Ion
Intervalo (mV) -2000 - 2000mV
Intervalo (pH) De -2 a 20
Resolución (pH) 0,001/0,01/0,1
Intervalo de temperatura (métrico) -5 °C a +130 °C (ATC), -30 °C a +130 °C (MTC)
Para utilizar con (aplicación) Muestras acuosas, pasta de dientes y enjuague bucal.
Incluye Combinación de fluoruro Perfection electrodo selectivo de iones fluoruro
Entradas BNC (1012 Ohm)/RCA (cincha)/banana de 2 mm
Modelo Seven2Go Pro S8
Tipo de producto Medidor con kit para fluoruro
Resolución (mV) 0,1, 1
Exactitud de temperatura ±0,2 °C si T: De 0° a 105 °C; ±0,5 °C si T<0 °C o T>105 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 222 x 70 x 35 mm
Peso (métrico) 290 g