Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo de repuesto de oxígeno disuelto SevenGo™ InLab™ 605
Código de producto. 11315820 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Medición de pH rutinaria
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11315820 Medición de pH rutinaria 1 set
1 options
Código de producto. 11315820 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51340293
Includes
Tres cuerpos de membrana y 25 ml de electrolito
Accesorio para su uso con electrodo de oxígeno disuelto InLab 605.
Para su uso con electrodo de oxígeno disuelto InLab™ 605.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de membrana InLab 605
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60 °C
Incluye Tres cuerpos de membrana y 25 ml de electrolito
Para utilizar con (equipo) Electrodo de oxígeno disuelto InLab 605
Para utilizar con (aplicación) Medición de pH rutinaria
compliance-icons
Nombre del producto
  • MEMBRANE KIT INLAB 605
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide;caustic potash