Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH/ISE de sobremesa SevenExcellence™ S500
Código de producto. 13460679 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Medidor con kit biológico
Medidor con kit estándar
Medidor con kit para fluoruro
Medidor de pH/ISE
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
13460679 Medidor de pH/ISE cada uno
13470679 Medidor con kit estándar cada uno
13480679 Medidor con kit biológico cada uno
13490679 Medidor con kit para fluoruro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13460679 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 30046248
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El medidor S500 realiza mediciones selectivas de iones (ISE), pH, Redox/ORP e ISFET. Se puede ampliar con módulos adicionales para medir la conductividad, resistividad, DO, salinidad, TDS y BOD. Cuenta con una pantalla táctil intuitiva y la capacidad de crear métodos abreviados de medición.
  • Medidor selectivo de iones (ISE), pH, Redox/ORP e ISFET que se puede ampliar con módulos de medición adicionales para medir la conductividad, resistividad, oxígeno disuelto, salinidad, TDS y BOD
  • Cree fácilmente atajos de medición y calibración
  • Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con navegación intuitiva por menús
  • Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
  • Exporte los datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS
  • Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
  • Administre los permisos de usuario y el acceso para garantizar la integridad de los datos
  • Compatible con el software LabX para una gestión avanzada de datos y cumplimiento normativo 21CFR apartado 11
  • Paquete de calificación completo opcional disponible que incluye IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA
Exactitud (concentración) ±0,5%
Exactitud (mV) ± 0,1mV
Exactitud (pH) ±0,002
Puntos de calibración (conductividad) 13 predefinidos y 20 estándar definidos por el usuario
Puntos de calibración (ISE) Máx. de cinco puntos, grupo de ocho tampones predefinidos y 20 definidos por el usuario
Puntos de calibración (pH) Máx. de cinco puntos, grupo de ocho tampones predefinidos y 20 definidos por el usuario
Puntos de datos 20.000
Canales Monocanal
Tipo de pantalla TFT
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm
Intervalo (mV) -2000 - 2000mV
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Intervalo (resistividad) De 0,001 μS/cm a 200 mS/cm
Intervalo (salinidad) De 0,001 μS/cm a 200 mS/cm
Intervalo (TDS) De 0,001 μS/cm a 200 mS/cm
Resolución (ISE) Desde 0,001 hasta 1
Resolución (pH) 0,001/0,01/0,1
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +130 °C
Incluye Medidor de pH/ISE S500, soporte para electrodos, 2 sobres de tampón cada uno para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, clave de activación de pH EasyDirect, certificado de prueba
Idiomas Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Memoria 250 análisis (20 000 puntos de datos)
Modelo Medidor de pH/ISE S500
Tipo de producto Medidor de pH/ISE
Intervalo (concentración) De 0,001 a 999999 mg/l ppm, de 0,0001 a 100 mol/l %, de 0,001 a 100000 mmol/l
Intervalo (ISE) De 0 a 999 999 mg/l
Resolución (conductividad) Desde 0,001 hasta 1
Resolución (mV) 0,1/1 mV
Resolución (resistividad) Desde 0,001 hasta 1
Resolución (salinidad) Desde 0,001 hasta 1
Resolución (TDS) Desde 0,001 hasta 1
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C