Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH/conductividad/ISE de sobremesa SevenExcellence™ S475
Tienda Mettler Toledo ProductosDescripción
- Medidor de pH, conductividad, resistividad, ISE, salinidad, TDS, Redox/ORP e ISFET que se puede ampliar con un módulo de medición adicional para medir el oxígeno disuelto y BOD
- Cree fácilmente atajos de medición y calibración
- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con navegación intuitiva por menús
- Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
- Exporte los datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS
- Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
- Administre los permisos de usuario y el acceso para garantizar la integridad de los datos
- Compatible con el software LabX para una gestión avanzada de datos y cumplimiento normativo 21CFR apartado 11
- Paquete de calificación completo opcional disponible que incluye IQ/OQ/PQ
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (conductividad) | ± 0,5% |
| Exactitud (pH) | ±0,002 |
| Canales | Multicanal |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Intervalo (mV) | -2000 - 2000mV |
| Intervalo (pH) | De - 2 a 20 |
| Intervalo (resistividad) | de 0,01 a 100 megaohmios/cm |
| Intervalo (salinidad) | De 0 a 80 psu, ppt |
| Intervalo (TDS) | De 0,001 mg/l a 1000 g/l |
| Resolución (pH) | 0,001/0,01/0,1 |
| Mostrar más |