Learn More
METTLER TOLEDO™ Refractómetro portátil Refracto™ 30PX
Código de producto. 10116032
Cambiar vista
Click to view available options
Índice de refracción:
Desde 1,32 hasta 1,50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Índice de refracción Tamaño de la unidad
10116032 Desde 1,32 hasta 1,50 cada uno
1 options
Código de producto. 10116032 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51324650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El refractómetro digital de mano devuelve en segundos resultados exactos y precisos, que se muestran en las unidades de medida necesarias. Diseñado para mediciones en entornos de laboratorio y producción.
  • Compacto y fácil de usar
  • Prisma de vidrio: el prisma de vidrio de la celda de medición se sostiene mediante un anillo de acero inoxidable, mide las muestras oscuras correctamente
  • Compensación de temperatura: determina la temperatura y corrige el índice de refracción a una temperatura estándar de 20 °C o a cualquier otra temperatura que defina el usuario
  • Interfaz de lenguaje sencillo: muestra los resultados y la configuración con un lenguaje sencillo
  • Facilidad de uso: hace que el funcionamiento sea fácil y eficiente; los resultados se muestran en la pantalla LCD retroiluminada
  • Almacenamiento de resultados exhaustivo: guarda hasta 1100 resultados, incluida la identificación de muestras, la unidad de medición, el coeficiente de corrección de la temperatura, la fecha y la hora
  • Transferencia de los datos siempre que lo desee: transfiera los datos al PC o a la impresora mediante la interfaz de infrarrojos. Para ello se requiere convertidor de infrarrojos/RS-232 (51325006)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Refractómetro portátil
Scale Range 0 a 85 Brix
Índice de refracción Desde 1,32 hasta 1,50
Modelo REFRACTO 30PX
Volumen de muestra 0,3 mL
Calibración Con agua pura
Exactitud ±0,0005
Resolución 0,0001
Pantalla LCD retroiluminada
Incrementos 0,0001
Tipo de iluminación λ= 589,3 nm
Para utilizar con (aplicación) Compacto y fácil de usar, ideal para mediciones en entornos de laboratorio y producción
Incluye Prisma de vidrio
Certificaciones/conformidad ASTM D3321
Clasificación IP IP54
Peso (imperial) 8,8 oz
Peso (métrico) 250 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 185 x 55 x 60 mm
Altura (imperial) 2,36 in
Altura (métrico) 60 mm
Longitud (imperial) 7,28 in
Longitud (métrico) 185 mm
Anchura (imperial) 2,17 in
Anchura (métrico) 55 mm
Temperatura ambiente (métrico) De 5 °C a 35 °C
Exactitud de temperatura ± 0,2 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Detalles de la fuente de alimentación 2 pilas LR3, 1,5 V, tipo AAA con una duración aproximada de 60 horas