Learn More
METTLER TOLEDO™ Refractómetro portátil Refracto™ 30GS
Descripción
- Compacto y fácil de usar
- Prisma de zafiro: sostenido por un anillo de latón duro chapado en oro. El zafiro tiene un índice de refracción más alto y una mejor conductividad térmica que el vidrio
- Compensación de temperatura: determina la temperatura y corrige el índice de refracción a una temperatura estándar de 20 °C o a cualquier otra temperatura que defina el usuario
- Interfaz de lenguaje sencillo: muestra los resultados y la configuración con un lenguaje sencillo
- Facilidad de uso: hace que el funcionamiento sea fácil y eficiente; los resultados se muestran en la pantalla LCD retroiluminada
- Almacenamiento de resultados exhaustivo: guarda hasta 1100 resultados, incluida la identificación de muestras, la unidad de medición, el coeficiente de corrección de la temperatura, la fecha y la hora
- Transferencia de los datos siempre que lo desee: transfiera los datos al PC o a la impresora mediante la interfaz de infrarrojos. Para ello se requiere convertidor de infrarrojos/RS-232 (51325006)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro portátil |
| Scale Range | 0 a 85 Brix |
| Índice de refracción | Desde 1,32 hasta 1,65 |
| Modelo | REFRACTO 30GS |
| Volumen de muestra | 0,3 mL |
| Calibración | Con agua pura |
| Exactitud | ±0,0005nD, ±0,2 % Brix |
| Resolución | 0,0001nD, 0,1 % Brix |
| Pantalla | LCD retroiluminada |
| Incrementos | 0,0001 |
| Mostrar más |