Learn More
Mettler Toledo™ Accesorios para electrodos de pH: celda de flujo
Código de producto. 10085621 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Electrodo U402-611-DPA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10085621 Electrodo U402-611-DPA cada uno
1 options
Código de producto. 10085621 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 59904354
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con U402-611-DPA de electrodos
Para electrodo LoT402-611, termoestable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Electrodo U402-611-DPA
Tipo Celda de flujo