Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de ión selectivo (ISE)
Código de producto. 11987811
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Cable BNC S7
Cable BNC fijo de 1,2 m
Modelo:
Electrodo combinado de CI perfectION
Electrodo combinado de CN perfectION
Electrodo combinado de CU2+ perfectION
Electrodo combinado de Ca+2 perfectION
Electrodo combinado de FI perfectION
Electrodo combinado de Na+ perfectION
Electrodo combinado de Pb2+ perfectION
Electrodo combinado perfectION Ag+/S2
Electrodo combinado perfectION I-
Electrodo combinado perfectION K+
Electrodo combinado perfectION NO3
Electrodo de semicelda perfectION DX235-Cl
Electrodo de semiceldas perfectION DX223-Na+
Intervalo de medición:
0,02 mg/ - solución saturada
0,1 a 14 000 mg/l
1,0 a 1 x 10-7 mol/l
1,0 a1,0-5 mol/l
6,4 x 10-6354 mg/l
Ag+: de 0,01 a 108000 mg/l; S2-: de 0,003 a 32000 mg/l
De 0,002 a 23 000 mg/l
De 0,005 a 127 000 mg/l
De 0,02 a 40 100 mg/l
De 0,04 a 39 000 mg/l
De 0,2 a 20 700 mg/l
De 0,2 a 260 mg/l
De 1,8 a 35 500 mg/l
Dimensione della confezione:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipos de conector Modelo Intervalo de medición Dimensione della confezione
11987811 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de CI perfectION De 1,8 a 35 500 mg/l cada uno
11977811 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de Ca+2 perfectION De 0,02 a 40 100 mg/l cada uno
11997811 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de CN perfectION De 0,2 a 260 mg/l cada uno
11907821 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de CU2+ perfectION 6,4 x 10-6354 mg/l cada uno
11967811 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado perfectION Ag+/S2 Ag+: de 0,01 a 108000 mg/l; S2-: de 0,003 a 32000 mg/l cada uno
10566415 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de FI perfectION 0,02 mg/ - solución saturada cada uno
11927821 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado perfectION I- De 0,005 a 127 000 mg/l cada uno
11947821 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado perfectION NO3 0,1 a 14 000 mg/l cada uno
11937821 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado perfectION K+ De 0,04 a 39 000 mg/l cada uno
10145642 Cable BNC S7 Electrodo de semiceldas perfectION DX223-Na+ 1,0 a 1 x 10-7 mol/l cada uno
11917821 Cable BNC S7 Electrodo combinado de Na+ perfectION De 0,002 a 23 000 mg/l cada uno
10067810 Cable BNC S7 Electrodo de semicelda perfectION DX235-Cl 1,0 a1,0-5 mol/l cada uno
11957821 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de Pb2+ perfectION De 0,2 a 20 700 mg/l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11987811 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 51344706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00€
    1349.72€ / paquete de 1
    Ahorro 210.28€
    13% Descuento
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Una selección de sondas ISE para detectar la concentración de varios iones libres.
  • Antes del primer uso, enjuague el electrodo con agua destilada y sumérjalo en el estándar apropiado durante 24-48 horas y luego llénelo con electrolito de referencia (consulte la tabla anterior).
  • Para obtener resultados precisos, es necesario añadir una solución ISA (ajustador de la fuerza iónica) a todos los estándares de calibración y a las muestras antes de la medición.
  • Consulte el manual del usuario del electrodo para conocer la proporción adecuada de solución ISA con respecto al volumen de la muestra.
  • Añada la solución de relleno cada día antes de utilizar el electrodo (al menos 2,5 cm por encima del nivel de la muestra en el vaso).
  • Asegúrese de enroscar bien el tapón inmediatamente después del uso.
  • La solución de relleno dentro del electrodo no debe dejarse evaporar, ya que se producirá una cristalización.
  • Para el almacenamiento entre mediciones y hasta tres días, almacenar en el estándar apropiado.
  • Para el almacenamiento a largo plazo, consulte el manual de usuario específico del electrodo ISE.
  • La membrana sensora se desgastará con el tiempo; cada membrana puede durar unos seis meses con un uso normal, pero la vida útil real dependerá del tipo de muestras que se midan.
  • Las interferencias de iones competidores son comunes. Consulte el manual del usuario del electrodo ISE para conocer las posibles interferencias.
  • Compatible con sobremesa METTLER TOLEDO SevenExcellence, Seven2Go y SevenGo portátil
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Aplicaciones Para la determinación de iones de cloruro
Tipos de conector Cable BNC fijo de 1,2 m
Descripción Soluciones necesarias: Electrodo de iones electrolitos de referencia B - 51344751 Ajustador de fuerza iónica - 51344760
Tipo de solución de llenado Electrolito de ion B
Longitud (imperial) 4,75 in
Longitud del cable (imperial) 3,9 ft
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1,2 m
Material Epoxi
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 176 °F
Intervalo de pH De 2 a 12
Interferencias Cl-, CN-, Pb, Ag/S2-
Membrana Estado sólido
Modelo Electrodo combinado de CI perfectION
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo de selección de iones
Intervalo de medición De 1,8 a 35 500 mg/l
Parámetro Cloruro
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.