Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos combinados de epoxi de iones selectivos perfectION™
Tienda Mettler Toledo ProductosDescripción
Electrodo combinado de ion selectivo
- Disponible con membrana de matriz de polímero o de estado sólido apta para la determinación precisa de iones específicos
- Cuerpos de epoxi
- 120 mm de longitud (4,75 pulgadas) y 12 mm (0,5 pulgadas) de diámetro
Nota
No apto para el uso con etanol
Información de órdenes
Para otros electrodos de ión selectivo y para kits de membranas que no se incluyen aquí, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Para la determinación de iones de fluoruro |
| Tipos de conector | LEMO |
| Tipo de solución de llenado | Electrolito de ión A |
| Longitud (imperial) | 4,75 in |
| Longitud del cable (imperial) | 3,9 ft |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1,2m |
| Material | Eje de epoxi |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 176 °F |
| Intervalo de pH | Desde 4,5 hasta 5,5 |
| Mostrar más |