Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos combinados perfectION™
Código de producto. 11997931
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura de funcionamiento (imperial):
De 32 °F a 176 °F
De 32° a 104 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De 0 °C a 40 °C
De 0 °C a 80 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura de funcionamiento (imperial) Temperatura de funcionamiento (métrico) Tamaño de la unidad
11997931 De 32° a 104 °F De 0 °C a 40 °C cada uno
11957831 De 32 °F a 176 °F De 0 °C a 80 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11997931 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51344851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    380.12€ / paquete de 1
    Ahorro 58.88€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Permiten un contacto óptimo entre el electrolito y la solución de medición
  • La solución electrolítica fluye fácilmente a través de la unión presionando el cabezal del electrodo hacia abajo
  • Garantiza que la unión se limpie de forma óptima entre las mediciones
  • El electrolito se puede vaciar y rellenar fácilmente si es necesario
  • Unión de manguito que permite un contacto óptimo entre el electrolito y la solución de medición, incluso en muestras difíciles
  • Consta de un electrodo de medición completo con una referencia integrada
  • Sensor con cable incluido y conector BNC
  • Electrolito de referencia (60 mL)
  • Instrucciones de funcionamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aplicaciones Puede fluir fácilmente a través de la junta y la junta se limpia de forma óptima entre las mediciones; el electrolito se puede vaciar o rellenar fácilmente.
Descripción Módulo de membrana K perfectION
Tipo de solución de llenado ISA
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 104 °F
Modelo Módulo de membrana K perfectION
Para utilizar con (equipo) Todos los medidores de pH, mV o ionómetros
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 40 °C
Tipo ISE de combinación de membrana