Learn More
Mettler Toledo™ Impresoras térmicas de línea P50
Código de producto. 15310373 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Impresora térmica P-56RUE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15310373 Impresora térmica P-56RUE cada uno
1 options
Código de producto. 15310373
Marca: Mettler Toledo™ 30094673
Impresora térmica sin tinta para generar impresiones rápidas y de alta calidad sin ruido ni vibraciones.Las impresoras térmicas de línea Mettler Toledo P50 son compatibles con balanzas, valoradores, analizadores de humedad y medidores de pH.
  • Impresora universal adecuada para documentar los resultados y las etiquetas de impresión
  • Documente los datos de pesaje y de análisis en papel de tiras estándar
  • Ranura de papel estándar, 50 mm y un máximo de 60 mm
  • Interfaz:RS232, USB, Ethernet
  • Unidad de impresión:impresora de tiras, 24 caracteres/línea
  • Velocidad:100 mm/segundos
  • Durabilidad de la unidad de impresión:1,5 millones de líneas
  • Dimensiones:315 x 240 x 180 mm (Pr. x An. x Al.)
Impresora P-56RUE
  • Reloj en tiempo real integrado.
  • Detección de aplicación de impresión y ajuste automático
  • Conector para PowerPac opcional
Impresora P-58RUE
  • Reloj en tiempo real integrado.
  • Detección de aplicación de impresión y ajuste automático
  • Introducción de ID de muestra alfanumérica y generación de códigos de barras
  • Aplicaciones: estadísticas, hora y fecha, suma de totales, formulación y etiquetado
  • Conector para PowerPac opcional
Información de órdenes
Accesorios disponibles por separado (núms. de cat.de 01-910-270 a -274).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 315 x 240 x 180 mm
Tipo Impresora térmica P-56RUE