Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos de media celda metálicos
Descripción
- Eje de polipropileno
- Cabezal de electrodo: S7 (RedCap)
- Escala de temperatura: de 30° – 80 °C
- Pin plateado: 6 mm de diámetro, 10 mm de longitud
- Metal: punta de plata
Información de órdenes
- Longitud del eje: 120 mm
- Diámetro del eje: 12 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | S7 |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -30 °C a +80 °C |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De – 5,5 °C a + 80 °C (– 22 °F a + 176 °F) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a +80 °C |
| Longitud (imperial) | 4,7 in |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Diámetro del cuerpo (imperial) | 0,47 in |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |