Learn More
Mettler Toledo™ Sensor de baja conductividad
Código de producto. 11967841 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
Mini-DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11967841 Mini-DIN cada uno
1 options
Código de producto. 11967841 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51340336
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para Mettler Toledo FiveGo instrumentos portátiles. Mettler Toledo Los sensores de baja conductividad son sondas robustas de conductividades bajas a medias (μ0,01 S/cm a 500 μS/cm). Los sensores LightEdition (LE) están hechos a medida para una relación precio/rendimiento alta.
  • Ideales para agua pura
  • Para todas las aplicaciones de uso común
  • Bajo mantenimiento y fácil manejo
  • Incluye cable de 1 m
Nota: Requiere el adaptador de conductividad Mettler Toledo 51302329 LTW-MiniDin. Se requiere el adaptador 51302329 para los siguientes medidores: FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda 0,08 cm-1
Tipos de conector Mini-DIN
Tipo de célula 2 postes de acero
Descripción Sonda de conductividad LE740
Longitud del cable (imperial) 38,4 in
Longitud del cable (métrico) 1,00 m
Intervalos de medición 0,01 μS/cm-1
Modelo Sonda de conductividad LE740