Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones ISA
Código de producto. 11977511 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
ISS Solución
Solución ISA
TISAB II con CDTA
TISAB III con CDTA
Para utilizar con (equipo):
Electrodo combinado de ISE
Electrodo de calcio
Electrodo de fluoruro
Electrodo de nitrato
Electrodo de potasio
Unit Size:
3790 ml
475 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
11977511 Solución ISA Electrodo de nitrato 475 ml
11947511 Solución ISA Electrodo combinado de ISE 475 ml
11957511 Solución ISA Electrodo de calcio 475 ml
12797421 Solución ISA Electrodo de potasio 475 ml
11987511 ISS Solución Electrodo de nitrato 475 ml
11997511 TISAB II con CDTA Electrodo de fluoruro 3790 ml
11907521 TISAB III con CDTA Electrodo de fluoruro 475 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11977511 Supplier Mettler Toledo™ Supplier No. 51344763
This item is not returnable. View return policy
Soluciones para electrodos combinados de ión selectivo perfectION™
Soluciones (tampones de ajuste de fuerza iónica)
  • Electrolito de ión B (para ISE de cloruro, cobre, yoduro, plata/sulfuro), 475 mL
  • ISA para electrodos de calcio, 475 mL
  • ISA para electrodos de potasio, 475 mL
  • ISA para electrodos de nitrito, 475 mL
  • Nitrato ISS (para suprimir interferencias), 475 ml
  • Fluoruro TISAB II con CDTA, 3790 ml
  • Fluoruro TISAB III con CDTA (concentrado), 475 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción ISA para nitrato perfectION
Para utilizar con (equipo) Electrodo de nitrato
Tipo Solución ISA
Tipo de solución de llenado Nitrato ISA
Envase 475 ml
Cantidad 475 ml
Product Identifier
  • perfectION Nitrate ISA
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.