Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones ISA
Código de producto. 11947511
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
ISS Solución
Solución ISA
TISAB II con CDTA
TISAB III con CDTA
Para utilizar con (equipo):
Electrodo combinado de ISE
Electrodo de calcio
Electrodo de fluoruro
Electrodo de nitrato
Electrodo de potasio
Tamaño de la unidad:
3790 ml
475 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11947511 Solución ISA Electrodo combinado de ISE 475 ml
11957511 Solución ISA Electrodo de calcio 475 ml
11977511 Solución ISA Electrodo de nitrato 475 ml
12797421 Solución ISA Electrodo de potasio 475 ml
11987511 ISS Solución Electrodo de nitrato 475 ml
11997511 TISAB II con CDTA Electrodo de fluoruro 3790 ml
11907521 TISAB III con CDTA Electrodo de fluoruro 475 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11947511 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51344760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    136.00€ / 475 ml
    Ahorro 18.00€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Soluciones para electrodos combinados de ión selectivo perfectION™
Soluciones (tampones de ajuste de fuerza iónica)
  • Electrolito de ión B (para ISE de cloruro, cobre, yoduro, plata/sulfuro), 475 mL
  • ISA para electrodos de calcio, 475 mL
  • ISA para electrodos de potasio, 475 mL
  • ISA para electrodos de nitrito, 475 mL
  • Nitrato ISS (para suprimir interferencias), 475 ml
  • Fluoruro TISAB II con CDTA, 3790 ml
  • Fluoruro TISAB III con CDTA (concentrado), 475 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ISE de estado sólido con ISA perfectION
Para utilizar con (equipo) Electrodo combinado de ISE
Tipo Solución ISA
Tipo de solución de llenado Electrolito de ión B (cloruro, cobre, yoduro, plata)
Envase 475 ml
Cantidad 475 ml