Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodo de pH InLab™ Versatile
Código de producto. 10690124 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
10690124 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 10690124
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un electrodo de pH recargable con un sensor de temperatura integrado, idóneo para medir líquidos. El electrodo cuenta con una junta cerámica reemplazable, que ofrece una solución a las juntas contaminadas sin el mayor coste ni los esfuerzos de limpieza necesarios con juntas abiertas o de manguito.
  • Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Tratamiento de agua potable
  • Bebidas sin alcohol o refrescos
  • Cerveza
  • Laboratorio general
Accesorios y cuidado
  • Junta cerámica reemplazable
  • Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Junta Cerámica
Material Polisulfona
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada
Tipo de solución de llenado 3 mol/l KCl
Para utilizar con (aplicación) Alternativa para mediciones en muestras simples al ofrecer una excelente relación precio-rendimiento
Para utilizar con (equipo) Cable fijo al sensor
Referencia interna ARGENTHAL con trampa Ag+
Membrana U Glass
Modelo InLab™ Versatile Pro
Requisitos de almacenamiento 3mol KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud del cable (imperial) 0,84 in
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1,2 m
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm