Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos InLab™ Reference
Código de producto. 10756513
Cambiar vista
Click to view available options
Junta:
Cerámica
Manguito de PTFE
Triple/cerámico
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta Tamaño de la unidad
10756513 Cerámica cada uno
10018622 Manguito de PTFE cada uno
10777304 Triple/cerámico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10756513 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51343190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    162.97€ / paquete de 1
    Ahorro 25.03€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Electrodo de referencia para ser emparejado con electrodos de medición de semicelda.
  • Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence y SevenCompact metros así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Para su uso con electrodos de medición de semicelda
Accesorios& Cuidado
  • Tipo de conector S7: Se requiere cable S7 a tipo banana de 2 mm (30281923)
  • InLab Referencia: unión cerámica
  • InLab Reference Plus: unión de manguito de PTFE móvil
  • InLab Flujo de referencia: unión cerámica triple
  • Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
  • Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S7
Junta Cerámica
Material Vidrio
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de referencia de media celda
Tipo de solución de llenado 3 mol/l KCl
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de rutina y mediciones en semiceldas de ion selectivo
Referencia interna ARGENTHAL
Modelo InLab™ Reference
Electrolito de referencia KCl de 3 mol/l
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud (métrico) 12 cm
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 1,2 cm