Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondas de oxígeno disueltas InLab™
Código de producto. 11997801
Cambiar vista
Click to view available options
Conexiones:
BNC/RCA (Cinch) IP67:
Mini-LTW (IP67)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conexiones Tamaño de la unidad
11997801 Mini-LTW (IP67) cada uno
11305820 BNC/RCA (Cinch) IP67: 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11997801 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51344621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00€
    1514.98€ / paquete de 1
    Ahorro 195.02€
    11% Descuento
En stock
Una selección de sondas de oxígeno disuelto adecuadas para todas las aplicaciones.
InLab OptiOx
  • Sin mantenimiento; fácil de usar; sin necesidad de agitación
  • Almacenar en entorno seco
  • El eje está fabricado de plástico; compruebe la compatibilidad química con su representante local
  • Se debe calibrar antes de su uso
  • Se recomienda la calibración diaria
  • Calibración de dos puntos con pastillas de oxígeno cero para menos de 1 mg/L o menos del 5 % de oxígeno
  • Sustituya el tapón cada 12 meses (ya sea en uso o no); indicado en el medidor con un icono de gráfico circular
  • Pastillas de oxígeno cero: 51300140
  • OptiOx Tapa de repuesto: 51344630 (la primera tapa de repuesto está incluida con la compra del sensor)
  • OptiOx tubo de calibración: 51344631 (tubo de calibración incluido con la compra del sensor)
  • OptiOx protección: 51344632 (protector incluido con la compra del sensor)
  • Compatible con METTLER TOLEDO SevenExcellence banco de trabajo, Seven2Go y SevenGo portátil
InLab 605
  • Resistente a productos químicos (póngase en contacto con su representante local para comprobar la compatibilidad química)
  • Almacenar en entorno seco
  • El sensor debe polarizarse durante 6 horas antes de su uso
  • Se requiere una agitación suave durante la calibración y la medición
  • Se debe calibrar antes de su uso
  • Se recomienda la calibración diaria
  • El cuerpo de la membrana debe reemplazarse cada 3 a 12 meses
  • Es necesario cambiar el electrolito cuando se cambia el cuerpo de la membrana (consulte el número de pieza a continuación)
  • Kit de sustitución de membrana (3 cuerpos de membrana, 25 mL de electrolito): 51340293
  • Electrolito: 51340294
  • Kit de sellado: 51340295
  • Frasco de calibración: 51340296
  • uMix Agitador magnético: 30040000
  • Compatible con METTLER TOLEDO SevenExcellence banco de trabajo, Seven2Go y SevenGo portátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud del cable (imperial) 5 ft
Longitud del cable (métrico) 1,80 m
Tipos de sensores Oxígeno disuelto (óptico)
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 122 °F
Conexiones Mini-LTW (IP67)
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 50°C
Incluye Cable de 1,8 m
Tipo Sonda de oxígeno disuelto
Tipo de sonda Sensor de DO
Para utilizar con (aplicación) Medición de pH rutinaria
Dissolved Oxygen (Concentration Range) De 0 a 50 mg/l
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0 °C a 60 °C
Modelo InLab™ OptiOx-ISM
Intervalo de medición De 0 a 500 %, de 0 a 50 mg/l