Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de semicelda para medición de pH InLab™ Mono
Description
- Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence y SevenCompact metros así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Muestras de alta temperatura
- Muestras de pH elevado
- Ácidos y bases corrosivos
- Tratamiento de agua potable
Accesorios& Cuidado
- Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
- Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Specifications
Specifications
| Tipos de conector | De S7 a BNC (30281915) |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo de semicelda para medición; vidrio de membrana HA |
| Para utilizar con (aplicación) | Acoplamiento de manguera de electrolitos, puente de electrolitos |
| Modelo | InLab™ Mono |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 212 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Longitud (imperial) | 4,7 in |
| Show More |