Descripción
- Se incluyen los cables necesarios para los medidores SevenExcellence o SevenCompact de METTLER TOLEDO
- Mini-DIN se conecta al medidor de sobremesa; LTW se conecta al medidor portátil
- Sondas de temperatura integradas
- Las sondas con constantes de celda nominales requieren calibración antes de su uso
- Las sondas con constantes de celda certificadas están listas para su uso después del paso de verificación; no requieren calibración
Accesorios y cuidado
- Almacenar en entorno seco
- Manipule con cuidado para evitar cambiar la constante celular (la constante celular es un valor físico)
- Las constantes de celda nominales requieren calibración con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
- Las constantes de celda certificadas requieren verificación con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
Estándares
- Sobres de 10 µS/cm de un solo uso (30111141)
- Sobres de 84 µS/cm de un solo uso (30111140)
- Sobres de 1413 µS/cm de un solo uso (51302049)
- 12,88 mS/cm, sobres de un solo uso (51302050)
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | Constante de celda nominal de 0,80 cm-1 |
| Tipos de conector | Mini-DIN |
| Tipo de célula | 4 postes de platino |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones de conductividad generales |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor SevenEasy, SevenMulti, FiveEasy y FiveGo |
| Tipos de sensores | Sensor de temperatura integrado |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Descripción | Sonda de conductividad InLab710 |
| Diámetro del cuerpo (imperial) | 0,47 in |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Mostrar más |