Learn More
Mettler Toledo™ Vial para almacenamiento de electrodos
Código de producto. 11977781
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
2 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
11977781 2 in 1 PCS
1 options
Código de producto. 11977781 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51343320
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Para el almacenamiento de electrodos de pH.
  • Los viales mantienen las puntas de los electrodos húmedas durante el almacenamiento.
  • Con capacidad para electrodos de 12 mm
  • Entrada de 12 mm en el tapón del vial
  • Material: Polietileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial para almacenamiento de electrodos
Para utilizar con (equipo) Electrodo
Tipo Vial para almacenamiento
Material Polietileno
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 50,8 mm